Learn More
2'-Chlor-4'-Fluoracetophenon, 98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416880
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11416880
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19880.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-35-6
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.583
MDL-Nummer MFCD00042202
InChI-Schlüssel CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC-Name 1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Siedepunkt 110°C (19 mmHg)
Brechungsindex 1.5255
Menge 1 g
Beilstein 2249796
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) ≥98%