Learn More
2'-Chlor-4'-Fluoracetophenon, 98 + %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11426880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426880 5 g 5 Gramm
11416880 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426880 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19880.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-35-6
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.583
MDL-Nummer MFCD00042202
InChI-Schlüssel CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
PubChem CID 2736507
IUPAC-Name 1-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Siedepunkt 110°C (19 mmHg)
Brechungsindex 1.5255
Menge 5 g
Beilstein 2249796
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) ≥98%