Learn More
2-Chlor-4'-Fluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10794651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10794651 25 g Glasflasche 25 Gramm
10266060 100 g Glasflasche 100 Gramm
10548873 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10794651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 456-04-2
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.59
MDL-Nummer MFCD00011652
InChI-Schlüssel UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 120248
IUPAC-Name 2-Chloro-1-(4-Fluorphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCH2Cl
Menge 25 g
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken oder Plättchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.