Learn More
2-Chlor-4-Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456500
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456500 1 g 1 Gramm
11466500 5 g 5 Gramm
11476500 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456500 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27591.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 313545-72-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313545-72-1
Summenformel C6H5BClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.36
MDL-Nummer MFCD02684295
InChI-Schlüssel XOFNMNLYGPKKOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, 2-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl, pubchem5050, acmc-209hlz, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronicacid, ksc222e3l, ablock ab-12-5093
PubChem CID 17750229
IUPAC-Name (2-chloro-4-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 174.37
Reinheit (%) 98%