Learn More
2-Chlor-4-Fluorzimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496246
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11496246
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23062.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 133220-86-7
Summenformel C9H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 200.593
MDL-Nummer MFCD00236027
InChI-Schlüssel RJCWBTRMWGOREZ-DUXPYHPUSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorocinnamic acid, rarechem bk hw 0063, timtec-bb sbb003541, 3-2-chloro-4-fluorophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-2-chloro-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-chloro-4-fluorophenyl acrylic acid, pubchem3429, e-3-2-chloro-4-fluorophenyl acrylic acid, 3-chloro-5-fluorobenzoic, 2-chloro-4-fluorocinnamicacid
PubChem CID 6257297
IUPAC-Name (E)-3-(2-Chlor-4-fluorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C=CC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Schmelzpunkt 245°C to 249°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.6
Reinheit (%) 97%