Learn More
2-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041264 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10041264 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10041264 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398030010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 56962-11-9
Schmelzpunkt 145°C to 148°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5ClO2
Strukturformel ClC6H3(OH)CHO
Menge 1 g
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem7366, acmc-209lv6, ksc497o6r, 2-chlor-4-hydroxy-benzaldehyd, 2-chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
InChI-Schlüssel ZMOMCILMBYEGLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)C=O
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
PubChem CID 185363
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.