Learn More
2-Chlor-4-iodpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058513
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11325405
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19623.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 153034-86-7 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153034-86-7
Summenformel C5H3ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 239.44
MDL-Nummer MFCD01861983
InChI-Schlüssel KJKIPRQNFDUULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodo-pyridine, 4-iodo-2-chloropyridine, 2-chloro-iodopyridine, pyridine, 2-chloro-4-iodo, zlchem 826, pubchem2579, acmc-209d8n, 2-chloro-4-iodo pyridine, ksc174s0f, 2-chloro-4-iodopyridine
PubChem CID 1516511
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Iodpyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1I)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 1 g
Beilstein 108668
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 239.44
Reinheit (%) 99%