Learn More
2-Chlor-4-methyl-3-Nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30363331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363331 500 mg -
30359529 2 g 2 Gramm
30362203 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC369145500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23056-39-5
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
Synonym 2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 2-Chloro-3-nitro-4-methylpyridine, NSC 402977
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methyl-3-Nitropyridin
SMILES Cc1ccnc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
Formelmasse 172.004