Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-4-methyl-5-nitropyridin, 97 %
Artikelnummer. 15466508
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15466508 250 mg 250 Milligramm
15456508 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466508 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H60039.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 23056-33-9
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00010688
InChI-Schlüssel HWZUMEVIIGNXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-4-picoline, 2-chloro-4-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-5-nitro-4-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-4-methyl-5-nitro, pubchem6223, acmc-209g0j, ksc201s3j, tpc-py010
PubChem CID 345364
IUPAC-Name 2-Chlor-4-methyl-5-nitropyridin
SMILES CC1=CC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Siedepunkt 91°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 250 mg
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%