Learn More
2-Chlor-4-Methylpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375285 1 g 1 Gramm
11365285 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375285 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31903.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13036-57-2 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13036-57-2
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.559
MDL-Nummer MFCD00054434
InChI-Schlüssel BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-6-methylpyrimidine, pubchem6906, chloro-6 methylpyrimidine, 4-methyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-methyl pyrimidine, 4-methyl-2-chloro-pyrimidine, ksc493s3l, 4-methyl-2-pyrimidinylchloride
PubChem CID 11629607
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methylpyrimidin
SMILES CC1=NC(=NC=C1)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Menge 1 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99%