Learn More
2-Chloro-4-Nitroimidazol, TRC
Artikelnummer. 30367165
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30367165 5 g
30352005 1 g
30349575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3739355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57531-37-0
Summenformel C3H2ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 147.52
Synonym 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4(5)-nitroimidazole, 2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4-nitroimidazole, P21
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitro-1H-Imidazol
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]c(Cl)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitroimidazole
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6)
Formelmasse 146.9836