Learn More
2-Chlor-4-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313316 1 g 1 Gramm
11323316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12685.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 40397-95-3 | C7H3ClN2O3 | 198.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40397-95-3
Summenformel C7H3ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 198.56
MDL-Nummer MFCD00037063
InChI-Schlüssel POLDSAUWRJCSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenyl isocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisocyanate, acmc-1ama4, 2-chloro-4-nitrobenzenisocyanate, 2-chloro-1-isocyanato-4-nitro-benzene, 2-chloranyl-1-isocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 4614221
IUPAC-Name 2-Chlor-1-isocyanato-4-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2841619
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 198.57
Reinheit (%) 97%