Learn More
2-Chlor-4-Nitrophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313066 1 g 1 Gramm
11323066 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10898.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23165-64-2
Summenformel C7H3ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.62
MDL-Nummer MFCD00041244
InChI-Schlüssel JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757736
IUPAC-Name 2-Chlor-1-isothiocyanato-4-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2972987
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 214.63
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.