Learn More
2-Chlor-4-nitrotoluol, TRC
Artikelnummer. 30367432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367432 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30367432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37488010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrotoluene
CAS 121-86-8
Summenformel C7 H6 Cl N O2
Menge 10 g
Synonym Toluene, 2-chloro-4-nitro- (7CI,8CI), 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-Chloro-4-nitro-1-methylbenzene, 2-Chloro-4-nitrophenylmethane, 2-Chloro-4-nitrotoluene, 3-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene, 3-Chloro-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-chlorotoluene, NSC 60111
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Chlor-1-methyl-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
Formelmasse 171.0087