missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11342956
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342956 5 g 5 Gramm
11352956 250 mg 250 Milligramm
11332956 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11342956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10713.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 81565-18-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81565-18-6
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
MDL-Nummer MFCD00042224
InChI-Schlüssel GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoro methylpyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2204, acmc-209plt, ksc449e5r, 2-chloro-4-trifluromethylpyridine, 2-chloro-4-trifluoro-methylpyridine
PubChem CID 144958
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.411
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 4246276
Formelmasse 181.55
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.