Learn More
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Artikelnummer. 30354339
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354339 5 g 5 Gramm
30355194 2.5 g -
30350795 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5974885G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81565-18-6
Summenformel C6H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 181.54
IUPAC-Name 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Formelmasse 180.9906