Learn More
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 33034-67-2 |
| Summenformel | C5 H2 Cl F3 N2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.53 |
| Formelmasse | 181.9859 |