Learn More
2-Chlor-5-(1-Chlor-1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-Benzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30349096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30349096 50 mg
30356957 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30349096 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36435550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68592-11-0
Summenformel C14H7Cl3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 377.63
Synonym 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(1-Chlor-3-Oxo-2-Benzofuran-1-yl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Formelmasse 375.9131