Learn More
2-Chlor-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan, 97 %, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10736485 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10736485 50 mL AcroSeal™ Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10736485 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427840500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
CAS 2428-06-0
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2150g/mL
Siedepunkt 46.0°C to 47.0°C (1.6 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C5H10ClO2P
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD03093988
Menge 50 mL
Relative Dichte 1.215
Synonym 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-chloro-5,5-dimethyl, phosphorochloridous acid, cyclic 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2-chloro-5,5-dimethyl 1,3,2 dioxaphosphinane, 5,5-dimethyl-2-chloro-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane,2-chloro-5,5-dimethyl
InChI-Schlüssel RAOZVFGTRXLBTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)COP(Cl)OC1
IUPAC-Name 2-Chlor-5,5-Dimethyl-1,3,2-Dioxaphosphinan
Molekulargewicht (g/mol) 168.56
PubChem CID 75508
Formelmasse 168.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.