Learn More
2-Chlor-5-(chlormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394166 5 g 5 Gramm
11304176 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19284.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 70258-18-3 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used for the synthesis of new neonicotinoid compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5-(Chloromethyl)pyridin wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet. Kann auch für die Synthese neuer neonikotinoider Verbindungen verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70258-18-3
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.013
MDL-Nummer MFCD00125366
InChI-Schlüssel SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chloro-5-chloromethyl-pyridine, pubchem9210, acmc-1bl9y, ksc377c3b, 2-chloro-5chloromethylpyridine, 2-chloro-5-chloromethypyridine, 5-chloromethyl-2-chloropyridine, 6-chloro-3-chloromethylpyridine
PubChem CID 155479
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Chlormethyl)Pyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1635690
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine