Learn More
2-Chlor-5-(chlormethyl)-pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047467
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394166 5 g 5 Gramm
11304176 25 g -
2 options
Artikelnummer. 11394166
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19284.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 70258-18-3 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used for the synthesis of new neonicotinoid compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5-(Chloromethyl)pyridin wird für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen verwendet. Kann auch für die Synthese neuer neonikotinoider Verbindungen verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70258-18-3
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.013
MDL-Nummer MFCD00125366
InChI-Schlüssel SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chloro-5-chloromethyl-pyridine, pubchem9210, acmc-1bl9y, ksc377c3b, 2-chloro-5chloromethylpyridine, 2-chloro-5-chloromethypyridine, 5-chloromethyl-2-chloropyridine, 6-chloro-3-chloromethylpyridine
PubChem CID 155479
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Chlormethyl)Pyridin
SMILES C1=CC(=NC=C1CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1635690
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine