Learn More
2-Chlor-5-Cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440863
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11440863 1 g 1 Gramm
11450863 5 g 5 Gramm
11460863 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11440863
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13291.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33252-28-7
Summenformel C6H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 138.554
MDL-Nummer MFCD00084941
InChI-Schlüssel ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
IUPAC-Name 6-Chlorpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-cyanopyridine
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Siedepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 113867
Formelmasse 138.56
Reinheit (%) 98%