Learn More
2-Chlor-5-fluor-6-methylpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 13638700 |
| Formelmasse | 145.56 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |