Learn More
2-Chlor-5-fluor-6-methylpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491509 5 g 5 Gramm
15481509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64347.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 884494-78-4
Summenformel C6H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 145.561
MDL-Nummer MFCD04972391
InChI-Schlüssel ICSRNKKGNHKSJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-6-methylpyridine, 2-chloro-5-fluoro-6-picoline, 6-chloro-3-fluoro-2-methyl-pyridine, 6-chloro-3-fluoro-2-picoline, pubchem6219, ksc659q3d, pyridine,6-chloro-3-fluoro-2-methyl, 6-chloranyl-3-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 19867376
IUPAC-Name 6-Chlor-3-Fluor-2-Methylpyridin
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine
Menge 5 g
Beilstein 13638700
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest