Learn More
2-Chlor-5-fluorpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357329 5 g -
11347329 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11357329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27462.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 31301-51-6 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31301-51-6
Summenformel C5H3ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 131.53
MDL-Nummer MFCD03095332
InChI-Schlüssel QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Fluorpyridin
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Schmelzpunkt 19°C
Dichte 1.297
Siedepunkt 74°C (38 mmHg)
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
UN-Nummer UN2929
Formelmasse 131.54
Reinheit (%) 95%