Learn More
2-Chlor-5-Fluorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441178 1 g 1 Gramm
15461178 250 mg 250 Milligramm
15451178 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55055.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 62802-42-0 | C4H2ClFN2 | 132.522 g/mol
2-Chloro-5-fluoropyrimidine is used to prepare 2,4-disubstituted-5-fluoropyrimidine , which is a biologically active molecule seen in anticancer agents like 5-fluorouracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5 -Fluoropyrimidin wird zur Herstellung 2,4 von -disubstituiertem-5-Fluoropyrimidin verwendet, einem biologisch aktiven Molekül, das in Krebsmedikamenten wie 5-Fluorouracil vorkommt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62802-42-0
Summenformel C4H2ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 132.522
MDL-Nummer MFCD03788197
InChI-Schlüssel AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Fluorpyrimidin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Dichte 1.073
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 1 g
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 132.52
Reinheit (%) 97%