Learn More
2-Chlor-5-iod-3-(trifluormethyl)-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431489
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15431489 1 g 1 Gramm
15458846 250 mg 250 Milligramm
15441489 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15431489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64329.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 887707-25-7 | C6H2ClF3IN | 307.44 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate and as an advanced chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als fortschrittliches chemisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Lichteinstrahlung schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 887707-25-7
Summenformel C6H2ClF3IN
Molekulargewicht (g/mol) 307.44
MDL-Nummer MFCD12024302
InChI-Schlüssel KUASPTUGCBGXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo-pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodopyridine, 2-choro-5-iodo-3-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo pyridine
PubChem CID 11500513
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Iod-3-(Trifluormethyl)Pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC(I)=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 43°C
Menge 1 g
Beilstein 10249610
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 307.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest