Learn More
2-Chlor-5-iod-3-(trifluormethyl)-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate and as an advanced chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als fortschrittliches chemisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Lichteinstrahlung schützen.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als fortschrittliches chemisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Lichteinstrahlung schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| Schmelzpunkt | 43°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 10249610 |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 307.44 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |