Learn More
2-Chlor-5-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462119 25 g 25 Gramm
15442119 1 g 1 Gramm
15452119 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64773.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22536-61-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der organischen Synthese, in katalytischen Substanzen, in petrochemischen Additiven und in der synthetischen Chemie verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22536-61-4
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.559
MDL-Nummer MFCD09260903
InChI-Schlüssel APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
PubChem CID 581719
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Methylpyrimidin
SMILES CC1=CN=C(N=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Menge 25 g
Beilstein 108732
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest