Learn More
2-Chlor-5-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025923
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21657.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17249-82-0 | C5H5ClS | 132.605 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Dithienylcyclopenten-optischen Molekülschaltern verwendet. Es wird auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17249-82-0
Summenformel C5H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 132.605
MDL-Nummer MFCD01632145
InChI-Schlüssel JSMMZMYGEVUURX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-chloro-5-methyl, pubchem5197, acmc-209e4p, 2-chloro-5-methyl-thiophene, ksc497i0h, 2-chloranyl-5-methyl-thiophene
PubChem CID 140208
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Methylthiophen
SMILES CC1=CC=C(S1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-methylthiophene
Dichte 1.21
Siedepunkt 155°C to 156°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5356
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 132.61
Reinheit (%) 97%