Learn More
2-Chlor-5-n-Decylpyrimidin, 99 %
Artikelnummer. 11444957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444957 1 g 1 Gramm
11454957 5 g -
2 options
Artikelnummer. 11444957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21889.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170434-06-7
Summenformel C14H23ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.80
MDL-Nummer MFCD02683077
InChI-Schlüssel LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
PubChem CID 22099083
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Decylpyrimidin
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
Menge 1 g
Formelmasse 254.8
Reinheit (%) 99%