Learn More
2-Chlor-5-n-Pentylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343019 1 g 1 Gramm
11353019 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27808.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 154466-62-3 | C9H13ClN2 | 184.667 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154466-62-3
Summenformel C9H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 184.667
MDL-Nummer MFCD04038093
InChI-Schlüssel WMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-pentylpyrimidine, pubchem9038, 5-pentyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-pentyl pyrimidine, 2-chloranyl-5-pentyl-pyrimidine
PubChem CID 16756526
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Pentylpyrimidin
SMILES CCCCCC1=CN=C(N=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine
Dichte 1.085
Siedepunkt 124°C (3 mmHg)
Flammpunkt 97°C (207°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 1 g
Formelmasse 184.67
Reinheit (%) 98%