Learn More
2-Chlor-5-n-Propylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387219 10 g 10 Gramm
11377219 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27409.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219555-98-3
Summenformel C7H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00799403
InChI-Schlüssel WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Propylpyrimidin
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-n-propylpyrimidine
Dichte 1.142
Siedepunkt 100°C (3 mmHg)
Brechungsindex 1.514
Menge 10 g
Formelmasse 156.62
Reinheit (%) 98%