Learn More
2-Chlor-5-Nitro-N-4-Phenylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30179965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179965 10 mg 10 Milligramm
30179831 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37405010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22978-25-2
Summenformel C13 H9 Cl N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.68
Synonym GW 9662
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitro-N-Phenylbenzamid
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Formelmasse 276.0302