Learn More
2-Chlor-5-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30353867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3737751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitroanisole
CAS 1009-36-5
Summenformel C7 H6 Cl N O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Chlor-2-methoxy-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 187.58
Formelmasse 187.0036