Learn More
2-Chloro-5-nitrophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-nitrophenol |
| CAS | 619-10-3 |
| Summenformel | C6 H4 Cl N O3 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-chloro-5-nitrophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 173.55 |
| Formelmasse | 172.988 |