Learn More
2-Chlor-5-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493474 25 g 25 Gramm
11403484 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10709.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
2-Chloro-5-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5-nitropyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4548-45-2
Summenformel C5H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.54
MDL-Nummer MFCD00006240
InChI-Schlüssel BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
PubChem CID 78308
IUPAC-Name 2-Chlor-5-Nitropyridin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-nitropyridine
Schmelzpunkt 104°C to 109°C
Flammpunkt 158°C (316°F)
Menge 25 g
Beilstein 120453
Formelmasse 158.54
Reinheit (%) 99%