Learn More
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428266
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15428266
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63350.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505084-59-3
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.551
MDL-Nummer MFCD08741353
InChI-Schlüssel RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
PubChem CID 12140227
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Schmelzpunkt 173°C to 178°C
Menge 250 mg
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest