Learn More
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 15408876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408876 250 mg 250 Milligramm
15488866 1 g 1 Gramm
15498866 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64361.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Spielt eine wichtige Rolle für Zwischenprodukte für die pharmazeutische, organische Synthese und organische Leuchtdiode (OLED).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505084-58-2
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.551
MDL-Nummer MFCD01862019
InChI-Schlüssel OIODRBHIESSYRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, acmc-209kng, ksc268s9f, 2-chloro-5-trifluoromethylisonicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl isonicotinicacid
PubChem CID 11264608
IUPAC-Name 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(C(=CN=C1Cl)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest