Learn More
2-Chloro-6-(2-Hydroxybenzylamino)-9-Isopropylpurin, TRC
Artikelnummer. 30351684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351684 10 mg -
30366134 50 mg 50 Milligramm
30361503 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36661010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500568-72-9
Summenformel C15 H16 Cl N5 O
Molekulargewicht (g/mol) 317.77
IUPAC-Name 2-[[(2-Chloro-9-Propan-2-ylpurin-6-yl)amino]methyl]phenol
SMILES CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3O)nc(Cl)nc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-(2-hydroxybenzylamino)-9-isopropylpurine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16ClN5O/c1-9(2)21-8-18-12-13(19-15(16)20-14(12)21)17-7-10-5-3-4-6-11(10)22/h3-6,8-9,22H,7H2,1-2H3,(H,17,19,20)
Formelmasse 317.1043