Learn More
2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 30463748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463748 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051233 25 mg 25 Milligramm
17943056 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463748 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0386.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
CAS 23680-84-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H10 Cl N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
IUPAC-Name 2-Chlor-6,7-Dimethoxychinazolin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 239.66
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 239,0462 g/mol