Learn More
2-Chlor-6-Cyanopyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362899
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11362899 1 g 1 Gramm
11372899 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11362899
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27748.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 33252-29-8 | C6H3ClN2 | 138.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33252-29-8
Summenformel C6H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 138.55
MDL-Nummer MFCD00274527
InChI-Schlüssel PGZHSVWXFKKCNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-cyanopyridine, 6-chloropicolinonitrile, 6-chloro-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 6-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 6-chlorpyridin-2-carbonitril, pubchem2163, acmc-1adyc, 2-cyano-6-chloropyridine
PubChem CID 118424
IUPAC-Name 6-Chlorpyridin-2-Carbonitril
SMILES ClC1=CC=CC(=N1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-cyanopyridine
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 138.56
Reinheit (%) 97%