Learn More
2-Chlor-6-Fluorbenzothiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415107 1 g 1 Gramm
15425107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32383.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 399-74-6 | C7H3ClFNS | 187.616 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-74-6
Summenformel C7H3ClFNS
Molekulargewicht (g/mol) 187.616
MDL-Nummer MFCD04448822
InChI-Schlüssel ISIIQFDYFMPPOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-fluorobenzo d thiazole, 2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro, pubchem21812, acmc-1aihk, ksc497m8n, 2-chloro-6-fluoro benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-8ci,9ci
PubChem CID 2049870
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Fluoro-1,3-Benzothiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Schmelzpunkt 89°C to 93°C
Menge 1 g
Formelmasse 187.62
Reinheit (%) 98%