Learn More
2-Chlor-6-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474544
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11474544 25 g 25 Gramm
11484544 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11474544
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13164.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16879-02-0 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex. It undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Chlor-2-hydroxypyridin wird zur Untersuchung von Synthese, Elektrochemie, spektroskopischen Eigenschaften und der Röntgenkristallstruktur des Os2Cl(chp)4 (chp = 6-Chlor-2-hydroxypyridinat)-Komplexes verwendet. Es erfährt mit Os2(O2CCH3)4CI2 bei 145 °C eine Schmelzereaktion, wodurch Os2CI4(chp) und Os2Cl(chp)4 entstehen.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16879-02-0
Summenformel C5H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 129.543
MDL-Nummer MFCD00006278
InChI-Schlüssel CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
PubChem CID 85621
IUPAC-Name 6-Chlor-1H-Pyridin-2-on
SMILES C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Flammpunkt 163°C (325°F)
Menge 25 g
Beilstein 108665
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-6-hydroxypyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 6-Chloropyridin-2-ol