Learn More
2-Chlor-6-methoxychinolin-3-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471590 25 g 25 Gramm
11461590 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471590 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26973.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73568-29-3 | C11H8ClNO2 | 221.64 g/mol
Mainly used as solvents. They are used in intermediate steps for the production of paints, plastics, synthetic resins, and dyes. They are also used in the manufacture of perfumes, solvents, and flavorings. As raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird hauptsächlich als Lösungsmittel verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farben, Kunststoffen, Kunstharzen und Farbstoffen eingesetzt. Es kommt auch bei der Herstellung von Parfums, Lösungsmitteln und Aromastoffen zum Einsatz. Als Rohstoff in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73568-29-3
Summenformel C11H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
MDL-Nummer MFCD00160585
InChI-Schlüssel TZQOMBXDCIPJKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy, 2-chloro-3-formyl-6-methoxyquinoline, 2-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarbaldehyde, zlchem 990, pubchem5944, 2-chloro-3-formyl-6-methoxy quinoline, 2-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxaldehyde, 2-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carbaldehyde
PubChem CID 689079
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methoxychinolin-3-Carbaldehyd
SMILES COC1=CC2=CC(=C(N=C2C=C1)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 146°C to 151°C
Flammpunkt −9°C (16°F)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 221.64
Reinheit (%) 99%