Learn More
2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, TRC
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 28900-10-9 |
| Summenformel | C7H5ClN2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-6-methylnicotinonitrile, 2-Chloro-3-cyano-6-methylpyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c1-5-2-3-6(4-9)7(8)10-5/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C#N)c(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 2-chloro-6-methylpyridine-3-carbonitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.58 |
| Formelmasse | 152.0141 |