Learn More
2-Chloro-6-Methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30364699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30364699 1 g
30363243 100 g
30350016 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3690701G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-63-8
Summenformel C7 H8 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
Synonym o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylanilin
SMILES Cc1cccc(Cl)c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylaniline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Formelmasse 141.0345