Learn More
2-Chlor-6-Methylbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321997 5 g 5 Gramm
11311997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07629.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25300-37-2 | C7H6Cl2O2S | 225.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25300-37-2
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.08
MDL-Nummer MFCD00051767
InChI-Schlüssel FJVZVTWCAGCLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-20a0m7, chloro 2-chloro-6-methylphenyl sulfone, 2-chloro-6-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-chloro-6-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-6-methyl
PubChem CID 15725370
SMILES CC1=C(C(Cl)=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylbenzenesulfonyl chloride
Siedepunkt 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2722659
IUPAC-Name 2-Chlor-6-methylbenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 98%