Learn More
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520743
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10520743 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10510743 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10269763 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10520743 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF03759EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 25462-85-5
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
InChI-Schlüssel ZGZMEKHQIZSZOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylisonicotinic acid, 2-chloro-6-picoline-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, 2-methyl-6-chloropyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-pyridine-4-carboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methylisonicotinicacid, pubchem17665
PubChem CID 141209
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylpyridin-4-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=CC(=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 95%