Learn More
2-Chlor-6-methylnicotinsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10282362 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10282362
Marke: Thermo Scientific Acros 270810050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 30529-70-5 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30529-70-5
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00134165
InChI-Schlüssel ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
PubChem CID 121724
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Methylpyridin-3-Carbonsäure
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 157.0°C to 161.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver